2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR11012-1G OR11012-5G
APOSOR11012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11012-1G APOSOR11012-5G
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester 98%
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
Molecular Weight: 220,08 g/mol
Siedepunkt: 282 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093754
CAS-Nummer: 269409-97-4