4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
OR11014-25G OR11014-5G OR11014-100G
APOSOR11014-25GEA 46.4 EUR
APOSOR11014-25G APOSOR11014-5G APOSOR11014-100G
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
Molecular Weight: 220.08 g/mol
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093756
CAS-Nummer: 269409-70-3