8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110151-1G OR110151-250MG OR110151-5G
APOSOR110151-1GEA 0 EUR
APOSOR110151-1G APOSOR110151-250MG APOSOR110151-5G
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄BrN₃
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14584821
CAS-Nummer: 1221791-93-0