Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-amino-5-methylbenzoate
OR110167-1G OR110167-5G
APOSOR110167-1GEA 0 EUR
APOSOR110167-1G APOSOR110167-5G
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179.2157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115547
CAS-Nummer: 58677-05-7