3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110169-1G OR110169-5G
APOSOR110169-1GEA 116 EUR
APOSOR110169-1G APOSOR110169-5G
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864567
CAS-Nummer: 884504-86-3