2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110178-1G
APOSOR110178-1GEA 186 EUR
APOSOR110178-1G
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₆N₂O
Molecular Weight: 134,1400 g/mol
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05256196
CAS-Nummer: 86467-39-2