Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR110187-1G OR110187-5G
APOSOR110187-1GEA 29 EUR
APOSOR110187-1G APOSOR110187-5G
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₂S
Molecular Weight: 285,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100112
CAS-Nummer: 105191-64-8