Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 88.6 EUR
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 221.28 g/mol
Schmelzpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661903
CAS-Nummer: 34761-09-6