Ethyl-5-nitro-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR110195-1G OR110195-5G
APOSOR110195-1GEA 0 EUR
APOSOR110195-1G APOSOR110195-5G
Ethyl-5-nitro-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Ethyl-5-nitro-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₁H₉NO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791163
CAS-Nummer: 25785-09-5