Ethyl-3,6-dichlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110199-1G OR110199-5G
APOSOR110199-1GEA 34.8 EUR
APOSOR110199-1G APOSOR110199-5G
Ethyl-3,6-dichlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-3,6-dichlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02186226
CAS-Nummer: 478040-91-4