Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110207-1G OR110207-5G
APOSOR110207-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110207-1G APOSOR110207-5G
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Molecular Weight: 300,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505028
CAS-Nummer: 1216708-87-0