3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110210-1G
OR110210-5G
APOSOR110210-1GEA
92.8
EUR
APOSOR110210-1G
APOSOR110210-5G
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Molecular Weight: 172.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505059 CAS-Nummer: 154258-67-0 |