2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-3-nitrobenzhydrazide
OR110221-10G OR110221-1G OR110221-5G
APOSOR110221-10GEA 447 EUR
APOSOR110221-10G APOSOR110221-1G APOSOR110221-5G
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Formel: C₈H₉N₃O₃
Molecular Weight: 195,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03422927
CAS-Nummer: 869942-83-6