3-Pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 149 EUR
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
3-Pyridinboronsäurepinakolester
3-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
Molecular Weight: 205,06 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03084758
CAS-Nummer: 329214-79-1