3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110278-1G
OR110278-5G
APOSOR110278-1GEA
277
EUR
APOSOR110278-1G
APOSOR110278-5G
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Schmelzpunkt: 105…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08667858 CAS-Nummer: 886371-28-4 |