3-Nitrobenzhydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitrobenzoic hydrazide
OR110308-25G OR110308-100G
APOSOR110308-25GEA 85.7 EUR
APOSOR110308-25G APOSOR110308-100G
3-Nitrobenzhydrazid
3-Nitrobenzhydrazid
Formel: C₇H₇N₃O₃
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017059
CAS-Nummer: 618-94-0