Kaliumacetat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Kaliumsalz
OR11032-10KG
OR11032-5KG
OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA
695
EUR
APOSOR11032-10KG
APOSOR11032-5KG
APOSOR11032-1KG
Kaliumacetat 99%
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Schmelzpunkt: 303…307 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 |