1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110357-10G OR110357-1G OR110357-5G
APOSOR110357-10GEA 569 EUR
APOSOR110357-10G APOSOR110357-1G APOSOR110357-5G
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00829059
CAS-Nummer: 64038-03-5