2-Pyrazincarbonsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Pyrazincarbonsäure, Pyrazin-2-carbonsäure

OR11036-500G
APOSOR11036-500GEA 72.5 EUR
APOSOR11036-500G
2-Pyrazincarbonsäure
Pyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Molecular Weight: 124,1 g/mol
Schmelzpunkt: 222…225 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006130
CAS-Nummer: 98-97-5
EINECS: 202-718-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR