5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110376-1G OR110376-100MG
APOSOR110376-1GEA 84.1 EUR
APOSOR110376-1G APOSOR110376-100MG
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157.56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972384
CAS-Nummer: 627501-18-2