2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-3-iodpyridin-2-amin, 5-Chlor-3-iod-2-pyridylamin
OR110378-25G
APOSOR110378-25GEA
116
EUR
APOSOR110378-25G
2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin
2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin
Formel:
C₅H₄ClIN₂ Molecular Weight: 254,46 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07644578 CAS-Nummer: 211308-81-5 |