4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäuremethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat
OR110386-100G
APOSOR110386-100GEA
121
EUR
APOSOR110386-100G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäuremethylester 98%
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₇NO₅ Molecular Weight: 197,15 g/mol Schmelzpunkt: 73…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014695 CAS-Nummer: 99-42-3 |