Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-chloro-6-hydroxynicotinate, Methyl 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
OR110393-1G
OR110393-5G
APOSOR110393-1GEA
132
EUR
APOSOR110393-1G
APOSOR110393-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03844853 CAS-Nummer: 316166-47-9 |