Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-hydroxy-5-iodopyridine-3-carboxylate, 2-Hydroxy-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)pyridine
OR110402-1G OR110402-250MG OR110402-5G
APOSOR110402-1GEA 30.6 EUR
APOSOR110402-1G APOSOR110402-250MG APOSOR110402-5G
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Formel: C₇H₆INO₃
Schmelzpunkt: 203…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168292
CAS-Nummer: 885950-46-9