2-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110415-1G
OR110415-10G
OR110415-5G
APOSOR110415-1GEA
161
EUR
APOSOR110415-1G
APOSOR110415-10G
APOSOR110415-5G
2-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O Molecular Weight: 239.07 g/mol Schmelzpunkt: 107…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00491620 CAS-Nummer: 41421-03-8 |