Ethyl-3-amino-2-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-o-toluic Acid Ethyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-2-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-o-toluate
OR110425-1G
OR110425-25G
OR110425-5G
APOSOR110425-1GEA
21.9
EUR
APOSOR110425-1G
APOSOR110425-25G
APOSOR110425-5G
Ethyl-3-amino-2-methylbenzoat
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00957246 CAS-Nummer: 57414-85-4 |