2',4'-Dimethylacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethansäure(2,4-dimethylphenyl)amid, N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamid
OR110433-5G OR110433-25G
APOSOR110433-5GEA 94.4 EUR
APOSOR110433-5G APOSOR110433-25G
2',4'-Dimethylacetanilid
2',4'-Dimethylacetanilid
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026125
CAS-Nummer: 2050-43-3
EINECS: 218-088-6