6-Amino-5-chloronicotinic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110434-1G
APOSOR110434-1GEA 248 EUR
APOSOR110434-1G
6-Amino-5-chloronicotinic acid, technische Qualität
6-Amino-5-chloronicotinic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11132184
CAS-Nummer: 41668-11-5