5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 66.7 EUR
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189.214 g/mol
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01578324
CAS-Nummer: 39974-94-2