5-Hydroxy-1-indanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 31.9 EUR
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanon 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Formel: C9H8O2
Molecular Weight: 148.1600 g/mol
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00857527
CAS-Nummer: 3470-49-3