Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110461-1G
OR110461-5G
APOSOR110461-1GEA
87
EUR
APOSOR110461-1G
APOSOR110461-5G
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Formel:
C₁₃H₁₆O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09933374 CAS-Nummer: 78069-49-5 |