2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110495-5G OR110495-1G
APOSOR110495-5GEA 0 EUR
APOSOR110495-5G APOSOR110495-1G
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyd
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568762
CAS-Nummer: 320423-51-6