2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
OR110496-1G OR110496-5G
APOSOR110496-1GEA 125 EUR
APOSOR110496-1G APOSOR110496-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₇H₁₈O₂
Molecular Weight: 254,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568764
CAS-Nummer: 181297-82-5