3',4'-Dimethoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
OR11051-500G
APOSOR11051-500GEA 127 EUR
APOSOR11051-500G
3',4'-Dimethoxyacetophenon
3',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 286…288 °C
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008737
CAS-Nummer: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0