2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-3-nitro-5-picolin
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 114 EUR
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02070020
CAS-Nummer: 23056-40-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III