tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110559-1G OR110559-5G
APOSOR110559-1GEA 248 EUR
APOSOR110559-1G APOSOR110559-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₆N₂O₄
Molecular Weight: 334,42 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042248
CAS-Nummer: 1086378-39-3