6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110565-1G
OR110565-5G
OR110565-250MG
APOSOR110565-1GEA
132
EUR
APOSOR110565-1G
APOSOR110565-5G
APOSOR110565-250MG
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇BrO₃ Molecular Weight: 255.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04035698 CAS-Nummer: 380607-15-8 |