tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110576-1G OR110576-5G
APOSOR110576-1GEA 248 EUR
APOSOR110576-1G APOSOR110576-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₃BrN₄O₂
Molecular Weight: 359,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100120
CAS-Nummer: 877401-28-0