Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Tetrahydropyranyl methanesulphonate
OR110580-1G
OR110580-5G
APOSOR110580-1GEA
21.9
EUR
APOSOR110580-1G
APOSOR110580-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Formel:
C₆H₁₂O₄S Molecular Weight: 180.218 g/mol Schmelzpunkt: 46…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505063 CAS-Nummer: 134419-59-3 |