2-Chlor-6-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1106-1G
APOSOR1106-1GEA 58 EUR
APOSOR1106-1G
2-Chlor-6-nitropyridin 97%
2-Chloro-6-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 158,54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114207
CAS-Nummer: 94166-64-0