4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 125 EUR
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Formel: C₁₁H₉N₃S
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01624149
CAS-Nummer: 183668-02-2