5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110634-1G OR110634-5G
APOSOR110634-1GEA 296 EUR
APOSOR110634-1G APOSOR110634-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Formel: C₈H₁₀OS
Molecular Weight: 154.23 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08059488
CAS-Nummer: 41301-23-9