4-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
OR110642-100G OR110642-25G
APOSOR110642-100GEA 244 EUR
APOSOR110642-100G APOSOR110642-25G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C/2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05667135
CAS-Nummer: 69843-13-6