4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
OR110665-100MG
OR110665-1G
OR110665-250MG
APOSOR110665-100MGEA
40.6
EUR
APOSOR110665-100MG
APOSOR110665-1G
APOSOR110665-250MG
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₄ClNO₂S₂ Molecular Weight: 197.66 g/mol Schmelzpunkt: 34…36 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09864968 CAS-Nummer: 953070-51-4 UN: 3261 ADR: 8 III |