4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Morpholinomethyl)benzonitrile
OR110690-5G
APOSOR110690-5GEA 134 EUR
APOSOR110690-5G
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
Molecular Weight: 202,2500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00454271
CAS-Nummer: 37812-51-4