4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110693-1G OR110693-5G
APOSOR110693-1GEA 60.9 EUR
APOSOR110693-1G APOSOR110693-5G
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₆Cl₂OS
Molecular Weight: 245,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084993
CAS-Nummer: 54949-15-4