2-(4-Morpholino)-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(3-Nitro-2-pyridinyl)morpholine, 4-(3-Nitropyridin-2-yl)morpholine
OR110695-5G
APOSOR110695-5GEA 75.4 EUR
APOSOR110695-5G
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridin
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridin
Formel: C₉H₁₁N₃O₃
Molecular Weight: 209.2019 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00452814
CAS-Nummer: 24255-27-4