5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N-Diisopropyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
OR110699-1G
OR110699-5G
APOSOR110699-1GEA
186
EUR
APOSOR110699-1G
APOSOR110699-5G
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₈H₁₆N₄S Molecular Weight: 200,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036052 CAS-Nummer: 72269-92-2 |