4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110706-1G OR110706-250MG OR110706-5G
APOSOR110706-1GEA 232 EUR
APOSOR110706-1G APOSOR110706-250MG APOSOR110706-5G
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Formel: C₉H₁₃ClN₄
Molecular Weight: 212,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664698
CAS-Nummer: 104637-64-1