Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110710-1G OR110710-250MG
APOSOR110710-1GEA 46.4 EUR
APOSOR110710-1G APOSOR110710-250MG
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827886
CAS-Nummer: 1215504-30-5